Print…
1-Deoxy-D-galactitol 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4223-1G BICL4223-250MG BICL4223-500MG
APOSBICL4223-1GEA 866 EUR
APOSBICL4223-1G APOSBICL4223-250MG APOSBICL4223-500MG
1-Deoxy-D-galactitol 98+%
1-Deoxy-D-galactitol
Fórmula: C₆H₁₄O₅
Ponto de Fusão: 154…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00083329
Número CAS: 13074-06-1