Print…
6-Azido-6-deoxy-2,3-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4222-2G BICL4222-5G
APOSBICL4222-2GEA 754 EUR
APOSBICL4222-2G APOSBICL4222-5G
6-Azido-6-deoxy-2,3-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-2,3-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose
Fórmula: C₉H₁₅N₃O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15144924
Número CAS: 126210-25-1