Print…
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4179-1MG BICL4179-2MG
APOSBICL4179-1MGEA 0 EUR
APOSBICL4179-1MG APOSBICL4179-2MG
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Naproxen-acyl-β-D-glucuronide
Fórmula: C₂₀H₂₂O₉
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00869959
Número CAS: 41945-43-1