Print…
Methyl (4-methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4149-1G BICL4149-250MG
APOSBICL4149-1GEA 2140 EUR
APOSBICL4149-1G APOSBICL4149-250MG
Methyl (4-methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate ≥99%
Methyl (4-methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate
Fórmula: C₂₀H₂₄O₉S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18643077
Número CAS: 61025-09-0