Print…
Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BICL4062-1MG BICL4062-2MG
APOSBICL4062-1MGEA 490 EUR
APOSBICL4062-1MG APOSBICL4062-2MG
Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide 95+%
Diclofenac-acyl-β-D-glucuronide
Ponto de Fusão: 101…103 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 64118-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III