Print…
(Z)-PUGNAc ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4035-25MG BICL4035-5MG
APOSBICL4035-25MGEA 510 EUR
APOSBICL4035-25MG APOSBICL4035-5MG
(Z)-PUGNAc ≥99%
(Z)-PUGNAc
Fórmula: C₁₅H₁₉N₃O₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145022
Número CAS: 132489-69-1