Print…
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4013-1G BICL4013-500MG BICL4013-2G
APOSBICL4013-1GEA 589 EUR
APOSBICL4013-1G APOSBICL4013-500MG APOSBICL4013-2G
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Fórmula: C₆H₉N₃O₄
Ponto de Fusão: 128…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD16660958
Número CAS: 67546-20-7