Print…
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BICL4009-10G BICL4009-25G BICL4009-50G
APOSBICL4009-10GEA 0 EUR
APOSBICL4009-10G APOSBICL4009-25G APOSBICL4009-50G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose
Fórmula: C₁₆H₂₃NO₁₀
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00067367
Número CAS: 14086-90-9