Print…
Acetaminophen-O-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
BICL4004-100MG BICL4004-25MG BICL4004-50MG
APOSBICL4004-100MGEA 799 EUR
APOSBICL4004-100MG APOSBICL4004-25MG APOSBICL4004-50MG
Acetaminophen-O-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
Acetaminophen-O-β-D-glucuronide sodium salt
Fórmula: C₁₄H₁₆NO₈Na
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153898
Número CAS: 120595-80-4