Print…
EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: EMCH
BICL224-250MG BICL224-1G
APOSBICL224-250MGEA 26.1 EUR
APOSBICL224-250MG APOSBICL224-1G
EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
EMCH.HCl (E-Maleimidocaproic acid hydrazine hydrochloride)
Sulphhydryl reactive -Carbohydrate reactive
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃O₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363434
Número CAS: 175290-73-0