Print…
Clavulanate:Cellulose
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIC581-1G BIC581-5G
APOSBIC581-1GEA 36.4 EUR
APOSBIC581-1G APOSBIC581-5G
Clavulanate:Cellulose
Clavulanate:Cellulose
Fórmula: C₈H₈NO₅·K
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 61177-45-5
EINECS: 262-640-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III