Print…
Creatine phosphate disodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium creatine phosphate dibasic, N-Methyl-N-(N-phosphonocarbamimidoyl)glycine, disodium salt, Sodium creatine phosphate, Phosphocreatine disodium salt
BIC1452-25G BIC1452-5G
APOSBIC1452-25GEA 522 EUR
APOSBIC1452-25G APOSBIC1452-5G
Creatine phosphate disodium salt
Creatine phosphate disodium salt
Fórmula: C₄H₈N₃O₅P·2Na
Peso Molecular: 255.077 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014351
Número CAS: 6190-45-0