Print…
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6276-1G BIB6276-5G
APOSBIB6276-1GEA 241 EUR
APOSBIB6276-1G APOSBIB6276-5G
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Fórmula: C₁₈H₁₈N₂O₄S
Ponto de Fusão: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03701236
Número CAS: 75062-54-3
EINECS: 278-064-6