Print…
5-Nitro-DL-tryptophan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6251-1G BIB6251-500MG
APOSBIB6251-1GEA 290 EUR
APOSBIB6251-1G APOSBIB6251-500MG
5-Nitro-DL-tryptophan
5-Nitro-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₁N₃O₄
Ponto de Fusão: 270…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02683872
Número CAS: 6525-46-8