Print…
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6133-100MG BIB6133-1G BIB6133-250MG
APOSBIB6133-100MGEA 197 EUR
APOSBIB6133-100MG APOSBIB6133-1G APOSBIB6133-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Ponto de Fusão: 207 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00067650
Número CAS: 35599-02-1
EINECS: 252-633-9