Print…
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6132-1G BIB6132-500MG
APOSBIB6132-1GEA 406 EUR
APOSBIB6132-1G APOSBIB6132-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Fórmula: C₁₈H₂₅NO₁₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00069844
Número CAS: 56846-39-0