Print…
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6130-1G BIB6130-250MG BIB6130-500MG
APOSBIB6130-1GEA 719 EUR
APOSBIB6130-1G APOSBIB6130-250MG APOSBIB6130-500MG
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065704
Número CAS: 74173-30-1