Print…
2-Naphthyl caprylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6122-1G BIB6122-500MG
APOSBIB6122-1GEA 270 EUR
APOSBIB6122-1G APOSBIB6122-500MG
2-Naphthyl caprylate
2-Naphthyl caprylate
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00046465
Número CAS: 10251-17-9