Print…
N-Methylindolyl-β-D-galactopyranoside monohydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Green β-D-gal
BIB6109-100MG BIB6109-50MG BIB6109-250MG
APOSBIB6109-100MGEA 197 EUR
APOSBIB6109-100MG APOSBIB6109-50MG APOSBIB6109-250MG
N-Methylindolyl-β-D-galactopyranoside monohydrate
N-Methylindolyl-β-D-galactopyranoside monohydrate
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21364772
Número CAS: 207598-26-3