Print…
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6106-1G BIB6106-500MG BIB6106-5G
APOSBIB6106-1GEA 212 EUR
APOSBIB6106-1G APOSBIB6106-500MG APOSBIB6106-5G
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Fórmula: C₇H₁₁O₇·Na
Ponto de Fusão: 270…273 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00083405
Número CAS: 134253-42-2