Print…
5-Methoxy-L-tryptophan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6103-1G BIB6103-250MG
APOSBIB6103-1GEA 250 EUR
APOSBIB6103-1G APOSBIB6103-250MG
5-Methoxy-L-tryptophan
5-Methoxy-L-tryptophan
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₃
Ponto de Fusão: 253 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01074513
Número CAS: 25197-96-0