Print…
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Purple β-D-gal
BIB6084-100MG BIB6084-500MG BIB6084-250MG
APOSBIB6084-100MGEA 116 EUR
APOSBIB6084-100MG APOSBIB6084-500MG APOSBIB6084-250MG
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Fórmula: C₁₄H₁₆INO₆
Peso Molecular: 421.184 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00798400
Número CAS: 36473-36-6