Print…
5-Chloro-DL-tryptophan
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
BIB6032-2.5G BIB6032-500MG
APOSBIB6032-2.5GEA 754 EUR
APOSBIB6032-2.5G APOSBIB6032-500MG
5-Chloro-DL-tryptophan
5-Chloro-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 278…279 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074499
Número CAS: 154-07-4