Print…
5-Chloro-6-methoxyindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB6030-1G BIB6030-250MG
APOSBIB6030-1GEA 154 EUR
APOSBIB6030-1G APOSBIB6030-250MG
5-Chloro-6-methoxyindole
5-Chloro-6-methoxyindole
Fórmula: C₉H₈ClNO
Ponto de Fusão: 109…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04972054
Número CAS: 90721-60-1