Print…
5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Blue phosphate p-toluidine salt
BIB6014-500MG BIB6014-5G
APOSBIB6014-500MGEA 69.6 EUR
APOSBIB6014-500MG APOSBIB6014-5G
5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
Fórmula: C₈H₇BrNO₄P·C₇H₉N
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03427361
Número CAS: 80008-69-1