Print…
β-Thionicotinamide adenine dinucleotide, reduced form disodium salt 92+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB5005-100MG BIB5005-50MG
APOSBIB5005-100MGEA 122 EUR
APOSBIB5005-100MG APOSBIB5005-50MG
β-Thionicotinamide adenine dinucleotide, reduced form disodium salt 92+%
β-Thionicotinamide adenine dinucleotide, reduced form disodium salt
Purity determined enzymatic method (ADH)
Fórmula: C₂₁H₂₇N₇O₁₃P₂S·2Na
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00133854
Número CAS: 1921-48-8