Print…
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1444-100MG BIB1444-250MG BIB1444-50MG
APOSBIB1444-100MGEA 0 EUR
APOSBIB1444-100MG APOSBIB1444-250MG APOSBIB1444-50MG
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Fórmula: C₁₅H₁₆N₂O₃·BrH
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00213795
Número CAS: 115388-93-7