Print…
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1442-100MG BIB1442-250MG BIB1442-50MG
APOSBIB1442-100MGEA 0 EUR
APOSBIB1442-100MG APOSBIB1442-250MG APOSBIB1442-50MG
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Fórmula: C₁₆H₂₁N₃O₃·CH₃CO₂H
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00152123
Número CAS: 201853-23-8