Print…
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1438-1G BIB1438-500MG
APOSBIB1438-1GEA 0 EUR
APOSBIB1438-1G APOSBIB1438-500MG
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃·CF₃CO₂H
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00037394
Número CAS: 96594-10-4