Print…
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1420-25MG BIB1420-50MG BIB1420-100MG
APOSBIB1420-25MGEA 377 EUR
APOSBIB1420-25MG APOSBIB1420-50MG APOSBIB1420-100MG
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
6-Fluoro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Fórmula: C₁₄H₁₆FNO₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00798396
Número CAS: 207727-11-5