Print…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Magenta-phos
BIB1419-1G BIB1419-250MG BIB1419-5G
APOSBIB1419-1GEA 219 EUR
APOSBIB1419-1G APOSBIB1419-250MG APOSBIB1419-5G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Fórmula: C₈H₄BrClNO₄P·2Na
Peso Molecular: 370.432 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01311741
Número CAS: 404366-59-2