Print…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIB1401-250MG BIB1401-1G BIB1401-5G
APOSBIB1401-250MGEA 92.8 EUR
APOSBIB1401-250MG APOSBIB1401-1G APOSBIB1401-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Fórmula: C₁₆H₁₉BrClNO₂
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00083263
Número CAS: 129541-42-0