Print…
Biotinyl-6-aminoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: BAQ
BIB1154-10MG BIB1154-25MG BIB1154-5MG
APOSBIB1154-10MGEA 219 EUR
APOSBIB1154-10MG APOSBIB1154-25MG APOSBIB1154-5MG
Biotinyl-6-aminoquinoline
Biotinyl-6-aminoquinoline
Fórmula: C₁₉H₂₂N₄O₂S
Peso Molecular: 370.469 g/mol
Ponto de Fusão: 211…215 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063390
Número CAS: 91853-89-3