Print…
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA4018-250MG BIA4018-100MG
APOSBIA4018-250MGEA 0 EUR
APOSBIA4018-250MG APOSBIA4018-100MG
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Fórmula: C₂₇H₄₆NO₄·Cl
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00274384
Número CAS: 149116-07-4