Print…
5-Amino-DL-tryptophan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA4013-250MG BIA4013-100MG BIA4013-500MG
APOSBIA4013-250MGEA 306 EUR
APOSBIA4013-250MG APOSBIA4013-100MG APOSBIA4013-500MG
5-Amino-DL-tryptophan
5-Amino-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 270 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02683918
Número CAS: 6383-69-3