Print…
Alternariol monomethyl ether 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Alternariol-9-methyl ether, 3,7-Dihydroxy-9-methoxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
BIA2300-1MG BIA2300-5MG
APOSBIA2300-1MGEA 282 EUR
APOSBIA2300-1MG APOSBIA2300-5MG
Alternariol monomethyl ether 99%
Alternariol monomethyl ether
From Alternaria, mycotoxin, food contaminant
Fórmula: C₁₅H₁₂O₅
Peso Molecular: 272.253 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00058532
Número CAS: 23452-05-3