Print…
L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2S)-2-(Aminooxy)-3-phenylpropanoic acid hydrobromide
BIA1399-100MG BIA1399-25MG
APOSBIA1399-100MGEA 625 EUR
APOSBIA1399-100MG APOSBIA1399-25MG
L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
L-Aminoxy-3-phenylpropionic acid hydrobromide
Fórmula: C₉H₁₁NO₃·BrH
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00269699
Número CAS: 73086-97-2