Print…
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BI4356-100MG BI4356-250MG BI4356-50MG
APOSBI4356-100MGEA 174 EUR
APOSBI4356-100MG APOSBI4356-250MG APOSBI4356-50MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Fórmula: C₁₅H₁₇NO₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063950
Número CAS: 29266-96-4