Print…
Fluorinert™ FC-70
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3312G-250G PC3312G-1KG PC3312G-50G
APOSPC3312G-250GEA 0 EUR
APOSPC3312G-250G APOSPC3312G-1KG APOSPC3312G-50G
Fluorinert™ FC-70
Fluorinert™
Atenção: Fluorinert is a trademark of 3M Company
Ponto de ebulição: 201…221 °C
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1,94 g/cm3 @ 25°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09753882
Número CAS: 86508-42-1