Print…
Polietilenoglicol 4000, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: PEG 4000
26609.290EA 58.7 EUR
26609.290 26609.460
Polietilenoglicol 4000, GPR RECTAPUR®
Polietilenoglicol 4000
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 4000 g/mol
Ponto de Inflamação: 250
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779612
Número CAS: 25322-68-3
Encomendar
Average molecular weight 3500 - 4500
Hydroxyl value 25 - 32
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 110 - 142 mPa.s
Melting point (clear) about 55°C
Identification (IR) passes test