Print…
Polietilenoglicol 1500, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: PEG 1500, PEG 1,500
26607.290EA 54.7 EUR
26607.290 26607.360
Polietilenoglicol 1500, GPR RECTAPUR®
Polietilenoglicol 1500
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 1500 g/mol
Ponto de Inflamação: 260
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
Encomendar
Average molecular weight 1400 - 1600
Hydroxyl value 70 - 80
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 36 - 42 mPa.s
Solidification point about 45°C
Colouration (25% water) max 50 APHA