Print…
Polietilenoglicol 300, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
26605.290EA 80.5 EUR
26605.290 26605.360
Polietilenoglicol 300, GPR RECTAPUR®
Polietilenoglicol 300
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Número MDL : MFCD00081839
Número CAS: 25322-68-3
Encomendar
Hydroxyl value 356 - 394
pH (5%) 5,0 - 7,0
Viscosity (20°C) 80,0-105,0 mPa.s
Heavy metals (as Pb) max 5 ppm
Ignition residue (SO4) max 0.1 %
Water max 0.5%