Print…
Platina nominally 50%, Ruthenium nominally 25% em suporte de carbono avançado de alta área superficial
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
47371.03 47371.06
47371.03EA 286 EUR
47371.03 47371.06
Platina nominally 50%, Ruthenium nominally 25% em suporte de carbono avançado de alta área superficial
Platina
Fórmula: Pt
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4