Print…
Ácido tricloroacético 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: TCA
OR8372-1KG OR8372-5KG
APOSOR8372-1KGEA 139 EUR
APOSOR8372-1KG APOSOR8372-5KG
Ácido tricloroacético 99%
Ácido tricloroacético
Fórmula: Cl₃CCOOH
Ponto de ebulição: 196 °C
Ponto de Fusão: 52…58 °C
Densidade: 1,62g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004177
Número CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II