Print…
Fisetin
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119150010 119150050
ACRO119150010EA 139 EUR
ACRO119150010 ACRO119150050
Fisetin
Fisetin
Fórmula: C₁₅H₁₀O₆
Ponto de Fusão: >330 °C
Número MDL : MFCD00006829
Número CAS: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Encomendar
Appearance White to amber to dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥90.0 %