Print…
Estireno ≥99.5% estabilizada, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
Estabilização: Inhibited with tert-butylcatechol 10 - 15 ppm
85999.180EA 14.7 EUR
85999.180 85999.290 85999.320 85999.460
Estireno ≥99.5% estabilizada, GPR RECTAPUR®
Estireno
Fórmula: C₈H₈
Número MDL : MFCD00008612
Número CAS: 100-42-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Encomendar
Assay (GC) min 99,5%
Identity (IR) Passes test
Appearance clear liquid
Density (d 20°C/4°C) 0,905 - 0,907
Stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol 10 - 15 ppm