Print…
Câmara de segurança biológica, classe II, Herasafe™ 2025
Fornecedor: Thermo Scientific
51033311 51033312 51033313 51033314 51033315 51033316 51033317 51033318
135-2786EA 14000 EUR
135-2786 135-2787 135-2788 135-2789 135-2790 135-2791 135-2792 135-2793
Câmara de segurança biológica, classe II, Herasafe™ 2025
Hottes para extracção de gases Câmaras de Biosegurança
Maximize a proteção de amostras e a segurança dos utilizadores, com ênfase na contenção, conforto e comodidade.
  • A tecnologia SmartFlow Plus equilibra automaticamente o desempenho dos motores DC duais para manter taxas de ar apropriadas, ao mesmo tempo que compensa a condição de carregamento dos filtros de proteção HEPA
  • O sistema único DAVe Plus (Verificação Digital do Fluxo do Ar) valida a proteção monitorizando as velocidades do fluxo de ar com sensores de pressão independentes que detetam e alertam para mudanças nos plenários de exaustão e de fluxo