Print…
Cloreto de benzilo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: α-Clorotolueno
87103.290EA 32.7 EUR
87103.290 87103.180 87103.320 87103.460
Cloreto de benzilo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cloreto de benzilo
Fórmula: (C₆H₅)CH₂Cl
Peso Molecular: 126.59 g/mol
Ponto de ebulição: 179.3
Ponto de Fusão: -41.2
Ponto de Inflamação: 52
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000889
Número CAS: 100-44-7
UN: 1738
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,01131
Encomendar
Assay (GC, area%) ≥ 99%
Appearance: Clear colourless to pale yellow liquid Passes test
Density (20 °C) 1,097 - 1,101
Acidity ≤ 0,002 meq/g
Non-volatile matter ≤ 0,05 %