Print…
Multi-parameter meters, handheld, HQ series
Fornecedor: Hach
LEV015984300A LEV0159843002 LEV0159843001 LEV015984200A LEV0159842006 LEV0159842005 LEV0159842003 LEV0159842002 LEV0159842001 LEV015984100A LEV0159841005 LEV0159841004 LEV0159841003 LEV0159841002 LEV0159841001 LEV015982200A LEV0159822009 LEV0159822008 LEV0159822006 LEV0159822005 LEV0159822004 LEV0159822003 LEV0159822002 LEV0159822001 LEV015982100A LEV0159821007 LEV0159821006 LEV0159821005 LEV0159821004 LEV0159821003 LEV0159821002 LEV0159821001 LEV015981140A LEV0159811402 LEV0159811401 LEV015981130A LEV0159811302 LEV0159811301 LEV015981110A LEV0159811104 LEV0159811103 LEV0159811102 LEV0159811101
665-0528EA 2057 EUR
665-0528 665-0529 665-0530 665-0531 665-0532 665-0533 665-0534 665-0535 665-0536 665-0537 665-0538 665-0539 665-0540 665-0541 665-0542 665-0543 665-0544 665-0545 665-0546 665-0547 665-0548 665-0549 665-0550 665-0551 665-0552 665-0553 665-0554 665-0555 665-0556 665-0557 665-0558 665-0559 663-0361 663-0362 663-0363 663-0364 663-0365 663-0366 663-0367 663-0368 663-0369 663-0370 663-0371
Multi-parameter meters, handheld, HQ series
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Uma gama robusta e intuitiva de medidores portáteis, que transmite confiança na criação de relatórios e na gestão dos resultados.
  • Calibração simples
  • Design robusto
  • Fácil gestão de dados
  • Gama completa de parâmetros
  • Qualidade e apoio técnico fiáveis
  • As funções de bloqueio incluem estabilização contínua/automática
A série HQ destina-se a profissionais de qualidade da água que pretendam realizar análises eletroquímicas em ambientes de campo e de laboratório. A nossa nova plataforma portátil permite-lhe recolher medições intuitivas e precisas, gerir dados e rever facilmente os resultados, enquanto fornece uma classificação de robustez IP 67.
Proporciona uma solução verdadeiramente robusta e preparada para o terreno, com uma orientação visual passo a passo apresentada no ecrã que proporciona aos utilizadores confiança na criação de relatórios e na gestão dos respetivos resultados. Ao contrário de outros medidores de campo com interfaces de utilizador básicas e sem dados de fácil acesso, a série HQ protege, simplifica e acelera todo o processo de medição para utilizadores no terreno.
Realizar uma calibração bem-sucedida nunca foi tão simples. A maioria dos problemas de medição deve-se a procedimentos de calibração incorretos. Com os nossos procedimentos de calibração e resolução de problemas passo a passo apresentados no ecrã, os profissionais de qualidade da água podem obter sempre os resultados adequados.
Realize a sua atividade diária com apenas alguns cliques. Quer esteja nas suas instalações ou a trabalhar no terreno, o medidor portátil da série HQ da Hach garante que os seus dados serão transferidos em segurança através de USB ou Bluetooth* opcional. Tire partido da validação de dados adicional quando ligar o medidor de campo ao software Claros Data Management.
Sensores concebidos para todas as aplicações. Dispomos de sensores inteligentes Intellical de laboratório padrão e de terreno resistentes disponíveis com a série HQ para medir uma grande variedade de parâmetros, incluindo sólidos dissolvidos totais (TDS), oxigénio dissolvido ótico (OD), carência bioquímica de oxigénio (CBO), temperatura, condutividade e pH. As sondas inteligentes Intellical são reconhecidas automaticamente pelos medidores HQ e mantêm o histórico de calibração e as definições do método para minimizar os erros e o tempo de configuração. Incorporam tecnologia comprovada para proporcionar uma precisão e tempos de resposta superiores, mesmo ao medir amostras desafiantes ou ambientes de funcionamento exigentes.
Tranquilidade: o serviço e a assistência da Hach estão à sua disposição. HACHs equipas de apoio técnico, assistência no terreno e assistência central trabalham em conjunto com mais de 80 anos de experiência em eletroquímica para o ajudar a maximizar o tempo de atividade do equipamento, garantir a integridade dos dados, manter a estabilidade operacional e reduzir o risco de inconformidade. Nunca se sinta sozinho quando precisar de apoio.
Escolha entre 3 modelos, incluindo a série HQ4000 de três entradas, a série HQ2000 de entrada dupla e a série HQ1000 de entrada única. Estes medidores oferecem uma gama de versatilidade de medição, eliminando a necessidade de vários equipamentos.
Certificações: CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Verified: US DOE/ NRCan Energy Efficiency, RoHS.
Informações de encomenda: Field accessories and electrodes are not included with meter only items.
Fornecimento: Meters include USB wall charger, 5,0 V - 2,0 A; USB 2.0; A-Male to Micro B cable, 1,8 m (5,9'); Li-Ion battery 18650, 3,7 V, 12,6 W; wrist strap, HQ series basic user manual; quick start guide and QC final inspection report. Case, handstrap, glove and field accessories included with all kits.