Print…
Resina de cromatografia de interação hidrófoba de modo misto (HIC), coluna de laboratório, J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™
Fornecedor: Avantor
6064-07EA 331.98 EUR
6064-07 6064-25
Resina de cromatografia de interação hidrófoba de modo misto (HIC), coluna de laboratório, J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™
Cromatografia, Colunas
The J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ mixed mode hydrophobic interaction chromatography (HIC) resin provides improved selectivity for superior separation in process chromatography applications.
Alimentada por uma química de superfície patenteada que combina funcionalidade hidrófoba com locais de permuta aniónica fraca, o meio de modo misto HIC BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ utiliza a sua seletividade única para permitir um maior desempenho de purificação numa vasta gama de produtos biofarmacêuticos.
Concebida e fabricada pela Avantor segundo os elevados padrões estabelecidos para os nossos produtos químicos da marca J.T.Baker®, a resina BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ de modo misto (HIC) pode ser utilizada com outras resinas J.T.Baker® BAKERBOND® para aumentar o poder de separação das suas etapas de processo cromatográfico.
Informações de encomenda: Disponível em colunas de laboratório de 1 ml e 5 ml convenientemente embaladas em embalagens de 5, concebidas para ligação direta a muitos instrumentos de cromatografia populares, incluindo GE ÄKTA™ e Bio-Rad NGC™. Para tamanhos de material a granel (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 L e 5 L), ver o separador Produtos Complementares na tabela de encomendas.